Tester per pH, Eutech pHTestr 30
Product Details & Documents
Tester impermeabile e antipolvere ideale per controlli del pH rapidi e precisi in piscine e centri benessere, acquari e colture idroponiche, torri di raffreddamento, acqua utilizzata nella lavorazione degli alimenti e acque di processo/reflue. L'elettrodo a doppia giunzione rende il tester ideale per acqua sporca e soluzioni con metalli pesanti o contaminanti, mentre il volume maggiore di gel di riferimento prolunga notevolmente la durata dell'elettrodo. Adatto anche per utilizzo in ambito didattico.
- Ampio display doppio per maggiore leggibilità, informazioni complete
- Involucro impermeabile e antipolvere (IP67); misuratore galleggiante
- Sensore a doppia giunzione sostituibile dall'utente con giunzione porosa Kynar® resistente agli agenti chimici per ridurre al minimo ostruzioni e contaminazioni
- Spegnimento automatico per risparmiare la batteria quando non in uso
- Funzione "Hold" per bloccare momentaneamente la visualizzazione corrente e osservare comodamente i valori
- Visualizzazione simultanea delle misurazioni di temperatura in gradi Celsius e Fahrenheit
- Compensazione automatica della temperatura (ATC) per la massima precisione in condizioni di temperature oscillanti
Informazioni per l'ordine: con batterie.
Documents
AT-PH Testr 10,20,30
Scheda dati
Eutech Pocket Testers
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Tester per pH, pHTestr 30
- Seq:02
- pH - risoluzione:0,01
- Risoluzione della temperatura:0,1 °C
- Temperatura - compensazione:ATC
- pH - range:−1,00...+15,00
- pH - calibrazione:3 punti (automatica)
- Range di temperatura:0...50,0 °C
- Cat. No.:662-2017
- Peso:0,09 kg
- Modello:pHTestr 30
- pH - accuratezza:±0,01
- Alimentazione:4 batterie alcaline micro A76 da 1,5 V
- Accuratezza della temperatura:±0,5 °C
- L×P×A:165×38 mm
- Display:Doppio display personalizzato (27×21 mm)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sensore per pH di ricambio per pHTestr 10, 20 e 30 impermeabileSensore per pH di ricambio per pHTestr 10, 20 e 30 impermeabileEUTEPHSENSOR03DJLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 95.00