Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, TeMS2
Heating tapes, TeMS2
Nome del fornitore:   ISOPAD
Heating tapes, TeMS2
Nome del fornitore:  ISOPAD
Certificates
Heating tapes, TeMS2
Heating tapes, TeMS2
9 varianti
Product Details & Documents
Isopad IT-TeMS is a preterminated and PTFE insulated flexible heating tape.
  • Temperature resistant up to 260 °C
  • Non hazardous and used in ordinary areas
  • Parallel arrangement ensures a wide heat transfer surface
IT-TeMS2 is used in applications ranging from simple frost protection to temperature maintenance on short pipework and apparatus as well as for general container heating applications. TeMS4 or TeMS6 tapes can be used when more power is required.
Product Family Options
TeMS2
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • ISOP584216-000
    Heating tape TeMS2, 21,1 m length, 50 W
    Heating tape TeMS2, 21,1 m length, 50 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 299.25
    SFr. 299.25
    1 * 1 ST
       SFr. 299.25
  • ISOP411376-000
    Heating tape TeMS2, 22,2 m length, 100 W
    Heating tape TeMS2, 22,2 m length, 100 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 328.34
    SFr. 328.34
    1 * 1 ST
       SFr. 328.34
  • ISOP067444-000
    Heating tape TeMS2, 23,5 m length, 140 W
    Heating tape TeMS2, 23,5 m length, 140 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 357.44
    SFr. 357.44
    1 * 1 ST
       SFr. 357.44
TeMS4
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • ISOP458786-000
    Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
    Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 324.19
    SFr. 324.19
    1 * 1 ST
       SFr. 324.19
  • ISOP124922-000
    Heating tape TeMS4, 5,50 m length, 490 W
    Heating tape TeMS4, 5,50 m length, 490 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5,5 m
    1 * 5,5 m - SFr. 473.69
    SFr. 473.69
    1 * 5,5 m
       SFr. 473.69
  • ISOP927204-000
    Heating tape TeMS4, 14 m length, 1260 W
    Heating tape TeMS4, 14 m length, 1260 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 14 m
    1 * 14 m - SFr. 709.06
    SFr. 709.06
    1 * 14 m
       SFr. 709.06
TeMS6
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • ISOP184778-000
    Heating tape TeMS6, 63 m length, 490 W
    Heating tape TeMS6, 63 m length, 490 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 501.84
    SFr. 501.84
    1 * 1 ST
       SFr. 501.84
  • 454-2192
    Heating tape TeMS6, 62 m length, 330 W
    Heating tape TeMS6, 62 m length, 330 W
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 442.94
    SFr. 442.94
    1 * 1 ST
       SFr. 442.94
  • 454-2191
    Heating tape TeMS6, 61 m length, 160 W
    Heating tape TeMS6, 61 m length, 160 W