Orders LinkContactUsLinkComponent
Round process tank
Round process tank
Round tank without drain, in PFA, 4 l
Codice catalogo ENTEE14-35-01-0215
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Round process tank
Codice catalogo ENTEE14-35-01-0215
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Round process tank
Round tank without drain, in PFA, 4 l
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Injection molded round tank, in PFA material.
  • Tanks should be properly supported in heated applications
  • Maximum recommended temperature limit for PFA tanks is 180 °C
Specifiche
  • Capacità:
    4 l
  • Descrizione:
    Round tank without drain, in PFA
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cover for round tank, in PFA
    Cover for round tank, in PFA
    ENTEE14-35-02-0215