Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Nome del fornitore: Avantor
Certificati
Informazioni su questo articolo
These ultra-inert Avantor® ACE® Excel® C4 columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (2 to 5 µm) and complementary phases available
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
Specifiche
- Catalog No:
- EXL-113-0302U
- EXL-113-1502U
- EXL-113-1002U
- EXL-113-1003U
- EXL-113-2546U
- EXL-113-3502U
- EXL-113-1546U
- EXL-113-0202U
- EXL-113-0502U
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifiche
Informazioni correlate
Avantor® ACE® Catalogue Avantor® ACE® HPLC UHPLC Columns Phase Guide
Letteratura sul prodotto
Guard cartridges