Bottle/tube rollers
Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Codice catalogo 444-0960
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
This sleek compact design unit is capable of rolling multiple size tubes or bottles for applications like cell culture, hybridisation assays and liquid mixing. The anti-corrosive, wear-resistant construction enables use in humid and CO₂ environments.
- Adjustable speed accommodates a variety of applications
- Adjustable rollers accommodate a variety of tube/bottle sizes
- Stacking kit allows two units to be stacked, saving valuable bench space
- Optional remote control facilitates operating unit while in incubator and adds timer function
Certifications: cCSAus compliance.
Informazioni per l'ordine: Includes O-rings to ensure smooth rolling when using tubes. Bars must be ordered seperately.
Specifiche
- Descrizione:Bottle/tube roller, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Cat. No.:444-0960
- Carico massimo:6,5 kg
- Velocità:1 - 80 min⁻¹
- Timer:Continuous or 1 min to 99 h 59 min
- Peso:6,5 kg
- Controllo:PID control
- Alimentazione in ingresso:10 W
- Temperatura d'uso:4...60 °C
- Movimento di agitazione:Rolling
- Numero di rulli:6
- Dimensioni rullo lר:259×28 mm
- L×P×A:378×360×72 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O ring for 50 ml tube, 23,5×3,55 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Additional rollers
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O ring for15 ml tube, 13,2×2,65 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Bar for stacking
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Control box