Cellulose microcrystalline for TLC plates
Cellulose microcrystalline, <20 µm, In plastic, 500 g
Nome del fornitore: Merck
Cellulose microcrystalline for TLC plates
Codice catalogo 1.02330.0500
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Dimensioni particelle:<20 µm
- Conf:500 g
- Descrizione:Cellulose microcrystalline
- Confezione:In plastic