Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® C4-300 columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (3, 5 and 10 µm) and complementary phases
- Designed for peptide and protein separations
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-223-0110GD
- ACE-223-0103GD
- ACE-223-0102GD
- ACE-223-1502
- ACE-223-1503
- ACE-223-7502
- ACE-223-1220
- ACE-223-1246
- ACE-223-0502
- ACE-223-0246
- ACE-223-2520
- ACE-223-2546
- ACE-223-7530
- ACE-223-0503
- ACE-223-25001
- ACE-223-25003
- ACE-223-2510
- ACE-223-1046
- ACE-223-2500075
- ACE-223-2504
- ACE-223-005003GD
- ACE-223-2502
- ACE-223-2503
- ACE-223-1546
- ACE-223-1002
- ACE-223-1003
- ACE-223-1510
- ACE-223-0546
- ACE-223-7520
- ACE-223-1520
- ACE-223-0510
- ACE-223-0520
- ACE-223-1010
- ACE-223-1020
- Carico di carbonio:
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sì
- Yes
- Pressione max.:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- Codice USP:
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberAvantor® ACE® Catalogue Avantor® ACE® HPLC UHPLC Columns Phase Guide