Avantor® ACE® C8, HPLC Columns, 3 µm
: Avantor
These ultra-inert Avantor® ACE® C8 columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (2 µm to 10 µm) and complementary phases
- Can be used as general purpose starting point column
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
- Catalog No:
- ACE-112-0346
- ACE-112-0303
- ACE-112-0103GD
- ACE-112-7546
- ACE-112-7503
- ACE-112-0246
- ACE-112-7504
- ACE-112-1246
- ACE-112-7502
- ACE-112-1203
- ACE-112-1204
- ACE-112-0102GD
- ACE-112-1004
- ACE-112-1046
- ACE-112-0146GD
- ACE-112-1002
- ACE-112-3346
- ACE-112-1003
- ACE-112-1503A
- ACE-112-1504
- ACE-112-1546
- ACE-112-1502
- ACE-112-1503
- ACE-112-0546
- ACE-112-0502
- ACE-112-0503
- ACE-112-3546
- ACE-112-3503
- Carico di carbonio:
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7