ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Nome del fornitore:  Avantor
Certificati
undefined
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Nome del fornitore:  Avantor
Specifiche
  • Catalog No:
  • ACE-1010-1001
  • ACE-1010-10005
  • ACE-1010-1501
  • Carico di carbonio:
  • 14,3%
  • 14,3%
  • 14,3%
  • Con endcapping:
  • Pressione max.:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Area superficiale:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Codice USP:
  • L1
  • L1
  • L1