Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
Nome del fornitore: Avantor
New Product
Certificati
Informazioni su questo articolo
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP phase utilizes a specially developed ligand combining a C18 chain with integral PFP functionality. This results in a phase that maintains the hydrophobic, stability and low bleed characteristics of leading C18 phases, yet provides the multiple retention mechanisms of a PFP phase.
- Ultra-high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (1,7 to 5 µm) and complementary phases
- Also useful for analytes with π-bonding or electron or proton donor groups
- Ultra-low bleed to ensure LC/MS compatibility
- Suitable for use with 100% aqueous mobile phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
Due to its integral pentafluoro phenyl functionality, Avantor® ACE® C18-PFP is also recommended for separations that involve halogenated aromatic compounds, Regio isomers, and those analytes with differing shape constraints.
These columns are made from stainless steel.
Specifiche
- Catalog No:
- EXL-1710-0502U
- EXL-1710-0302U
- EXL-1710-D1002
- EXL-1710-1002U
- EXL-1710-0503U
- EXL-1710-3502U
- EXL-1710-0202U
- EXL-1710-1003U
- EXL-1710-7503U
- EXL-1710-7502U
- ACE-1P10-GD2U
- EXL-1710-D0502
- EXL-1710-D7502
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifiche
Informazioni correlate
Avantor® ACE® HPLC and UHPLC Columns Catalogue Avantor® ACE® HPLC UHPLC Columns Phase Guide