Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
: Avantor
The Avantor® ACE® Excel® C18-AR phase utilises a specially developed ligand combining a C18 chain with integral phenyl functionality, thus combining the benefits of both C18 and phenyl characteristics into a single phase. This can be used for ‘standard’ C18 column separations, but is additionally recommended for separations that involve compounds containing aromatic functionality.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (1,7 to 5 µm) and complementary phases
- Ultra low bleed to ensure LC/MS compatibility
- Suitable for use with 100% aqueous mobile phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are made from stainless steel.
- Catalog No:
- EXL-179-0302U
- EXL-179-0203U
- EXL-179-7503U
- EXL-179-0202U
- ACE-1P9-GD2U
- EXL-179-7502U
- EXL-179-0502U
- EXL-179-D1002
- EXL-179-0503U
- EXL-179-1003U
- EXL-179-1002U
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)