ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • ACE-213-0103GD
  • ACE-213-0102GD
  • ACE2131546MVK
  • ACE-213-1046
  • ACE2131046MVK
  • ACE-213-1003
  • ACE-213-1546
  • ACE-213-1001
  • ACE-213-1502
  • ACE-213-1002
  • ACE-213-1503
  • ACE-213-15001
  • ACE-213-10005
  • ACETACE-213-2546
  • ACE-213-0546
  • ACE-213-0502
  • ACE-213-0503
  • ACE-213-0302
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • 2,6%
  • Con endcapping:
  • Pressione max.:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Area superficiale:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • Codice USP:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Guard holders and accessories
Product Information