Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® C18-Amide is a uniquely designed stationary phase offering improved retention of polar compounds, enhanced phenolic resolution and alternative selectivity to C18 bonded columns. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra-high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (2,0 to 10 µm) and complementary phases
- Low bleed for UV and LC/MS compatibility
- C18 hydrophobic plus Amide interactions, compatible with 100% aqueous conditions
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
The special design of the ACE® C18-Amide ligand incorporates an extended alkyl chain spacer between the silica surface and amide polar group, which gives extra phase stability.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-1212-1510
- ACE-1212-7520
- ACE-12120110GD
- ACE-1212-2520
- ACE-1212-2510
- ACE-1212-1520
- ACE-1212-1030
- ACE-1212-7530
- ACE-1212-0530
- ACE-1212-0103GD
- ACE-1212-1530
- ACE-1212-3030
- ACE-1212-2504
- ACE-1212-2530
- ACE12120120GD
- ACE-1212-0520
- ACE-1212-0510
- ACE-1212-1020
- ACE-1212-1010
- ACE-1212-1220
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- 16,4%
- Con endcapping:
- Yes
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sì
- Yes
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Yes
- Pressione max.:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard cartridge holders and accessories
Product Information
Frequently Bought Together