ContactUsLinkComponent
Termoagitatore per piastre DeepWell, TS-DW
Termoagitatore per piastre DeepWell, TS-DW
Catalog # 460-0324
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
Termoagitatore per piastre DeepWell, TS-DW
Catalog # 460-0324
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Ampiezza di agitazione:
    2 mm
  • Intervallo di velocità:
    250 - 1400 min⁻¹
  • Range di controllo della temperatura:
    Ambiente +5...100 °C
  • Descrizione:
    TS-DW
  • Modello:
    TS-DW
  • Accuratezza della temperatura:
    ±0,5 °C
  • Velocità di riscaldamento:
    Using Eppendorf block:
    from 25...100 °С: 4 °С/min,
    from 25...37 ºС: 8 min
  • Peso:
    5,1 kg
  • L×P×A:
    245×255×165 mm
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Il termoagitatore TS-DW è stato progettato per agitazione e riscaldamento di piastre DeepWell. Il principio multisistema impiegato nel design del termoagitatore consente di azionare 3 dispositivi indipendenti: incubatore, agitatore per piastre e termoagitatore. Ideale per applicazioni scientifiche, biologia molecolare, laboratori di biologia cellulare, lisi cellulare, isolamento e purificazione di DNA, preparazione dei campioni per PCR, risospensione di pellet o qualsiasi altro metodo che richieda la miscelazione dei campioni in piastre DeepWell.
  • Piattaforma profilata per un'aderenza perfetta e il trasferimento massimo del calore
  • Riscaldamento rapido
  • Ingombro ridotto
  • Agitazione e riscaldamento con controllo indipendente
  • Coperchio riscaldato per la massima uniformità della temperatura e minor condensa nei pozzetti
Ordering information: blocchi di riscaldamento non inclusi, da ordinare separatamente.