Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Screw Cap Electrodes
Cables for Screw Cap Electrodes
Nome del fornitore:   Hach
Cables for Screw Cap Electrodes
Nome del fornitore:  Hach
Certificates
Cables for Screw Cap Electrodes
Cables for Screw Cap Electrodes
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • HACHA94L111
    Electrode connection cable, CL111, for connecting screw cap electrodes (S7) to banana instrument sockets
    Electrode connection cable, CL111, for connecting screw cap electrodes (S7) to banana instrument sockets
    1 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 81.10
    SFr. 81.10
    1 * 1 ST
       SFr. 81.10
  • HACHA94L114
    Electrode connection cable, CL114, for connecting screw cap electrodes (S7) to BNC instrument sockets
    Electrode connection cable, CL114, for connecting screw cap electrodes (S7) to BNC instrument sockets
    1 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 130.00
    SFr. 130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 130.00