Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion flow cup viscometers
Immersion flow cup viscometers
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Immersion flow cup viscometers
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Certificates
Immersion flow cup viscometers
4 varianti
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick `break-thread' flow time comparative measurements.
  • Unique serial number
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Long loop handle to allow the cup to be dipped by hand into a liquid container
Suitable for use on site in a manufacturing environment.
Flow times 25 to 150 seconds.
Certifications: DIN 53211
Informazioni per l'ordine: Stand to be ordered separately.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • SIMEVF2215
  • SIMEVF2217
  • SIMEVF2216
  • SIMEVF2213
  • Altezza:
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • 250 mm (cup = 74 mm)
  • Volume:
  • 100 ml
  • 100 ml
  • 100 ml
  • Peso:
  • 450 g
  • 450 g
  • 450 g
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Foro della tazza
    Disponibilità
    Price
  • SIMEVF2215
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    96 - 683 cSt
    4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 343.00 SFr.
    343.00 SFr.
    1 * 1 ST
       343.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2215
    Altezza
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Peso
    450 g
  • SIMEVF2217
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    96 - 683 cSt
    6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 343.00 SFr.
    343.00 SFr.
    1 * 1 ST
       343.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2217
    Altezza
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Peso
    450 g
  • SIMEVF2216
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    96 - 683 cSt
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 324.00 SFr.
    324.00 SFr.
    1 * 1 ST
       324.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2216
    Altezza
    250 mm (cup = 74 mm)
    Volume
    100 ml
    Peso
    450 g
  • SIMEVF2213
    Flow cup viscometer
    Flow cup viscometer
    96 - 683 cSt
    2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 343.00 SFr.
    343.00 SFr.
    1 * 1 ST
       343.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SIMEVF2213
    Altezza
    Volume
    Peso
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 110.00