Density hydrometers, M100
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Informazioni su questo articolo
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
: DIN 12791
: In velvet lined case.
12 varianti
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
: DIN 12791
: In velvet lined case.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ModelloRange di misuraDivisioneLunghezzaDisponibilitàPrice