Accessories for pipetting system, Microlab 300
Codice catalogo HAMI67098-01
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Specifiche
- Descrizione:Microlab 300 disposable tip hand probe, tubing kit, incl. 5 ferrules, 5 stainless steel rings, 5 fittings, 5 strain reliefs, 12 gauge tubing and a probe tip
- Seq:02
- Conf:1