Orders LinkContactUsLinkComponent
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Nome del fornitore:   Cytiva
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
Nome del fornitore:  Cytiva
Certificates
Superdex 200 Increase small-scale SEC columns
3 varianti
Product Details & Documents
Superdex 200 Increase size exclusion chromatography columns are well suited for high-resolution analysis and small-scale purification of monoclonal antibodies (mAb) and other biomolecules with Mr~ 10000 to 600000.
  • Enhanced performance: Improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex 200
  • Very high resolution: Small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity
  • High flow rates: Rigid beads give excellent pressure/flow properties
Superdex 200 Increase is a next-generation, dextran-agarose composite matrix for SEC. With smaller and more rigid beads than their predecessors, Superdex Increase columns deliver higher resolution purification in shorter run times.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 28-9909-46
  • 28-9909-45
  • 28-9909-44
  • Pressione max.:
  • 30 bar
  • 30 bar
  • 30 bar
  • Range di pH:
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • 3 - 12
  • Stoccaggio:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colonna
    Dimensione delle sfere
    Capacità
    Volume del campione
    Velocità del flusso
    Disponibilità
    Price
  • 28-9909-46
    Superdex™ 200 Increase 3.2/300 GL
    Superdex™ 200 Increase 3.2/300 GL
    Vetro
    3,2×300 mm
    2,4 ml
    0,004 - 0,050 ml
    <0,15 ml/min
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’360.00
    SFr. 3’360.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’360.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9909-46
    Pressione max.
    30 bar
    Range di pH
    3 - 12
    Stoccaggio
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 28-9909-45
    Superdex™ 200 Increase 5/150 GL
    Superdex™ 200 Increase 5/150 GL
    Vetro
    5×150 mm
    3 ml
    0,004 - 0,050 ml
    <0,75 ml/min
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’750.00
    SFr. 3’750.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’750.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9909-45
    Pressione max.
    30 bar
    Range di pH
    3 - 12
    Stoccaggio
    4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 28-9909-44
    Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
    Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
    Vetro
    10×300 mm
    24 ml
    0,025 - 0,500 ml
    <0,80 ml/min
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’340.00
    SFr. 3’340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’340.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    28-9909-44
    Pressione max.
    30 bar
    Range di pH
    3 - 12
    Stoccaggio
    4 to 30 °C, 20% Ethanol