VWR®, Cronometro digitale
Catalog # 609-0213
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Colore:nero/blu
- Descrizione:Cronometro digitale
- Seq:02
- L×P×A:54×19×66,7 mm
- Accuratezza:±0,001 %
- Conf:1
Specifications
About this item
Display a tre righe per indicazione simultanea di tempo di funzionamento, temporizzazione cumulativa divisa e a intervalli divisa.
- Capacità temporale: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 centesimi
- Funzioni: temporizzazione ad azione singola, timein/timeout, temporizzazione continua, cumulativa divisa, a intervalli divisa, conto alla rovescia I e II, ripetizione automatica, temporizzazione programmabile
- Timer di ripetizione per una funzione di ripetizione dell'allarme di conto alla rovescia
- Sessanta memorie per richiamare tutte le divisioni, visualizzazione numeri dei campioni 1-60 e indicazione dei tempi massimi, minimi e medi di divisione intervalli
- Funzione orologio (ora, data, giorno della settimana, ora allarme)
Certifications: Conformità a ISO/IEC 17025; accredito A2LA indicante la tracciabilità a standard NIST.
Delivery: con cinghia, batteria e certificato.