VWR®, Cronometro digitale
Cronometro digitale, nero/blu, ±0,0005 %, 63,5×19×76,2 mm
Catalog # 609-0212
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Cronometro al quarzo con cifre grandi su LCD.
- Capacità temporale: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 centesimi
- Funzioni: temporizzazione ad azione unica, timeout, cumulativa divisa, a intervalli divisa, continua
- Involucro in plastica ABS robusto e impermeabile, non consente l'ingresso di umidità, polveri e fumi
- Ideale per analisi enzimatiche, misure della viscosità, studi su animali e tutte le misurazioni temporizzate in laboratorio
Certifications: Conformità a ISO/IEC 17025; accredito A2LA indicante la tracciabilità a standard NIST.
Delivery information: con cinghia, batteria e certificato.
Specifications
- Colore:nero/blu
- Descrizione:Cronometro digitale
- L×P×A:63,5×19×76,2 mm
- Accuratezza:±0,0005 %