VWR®, Timer digitale, monocanale
Timer digitale, monocanale, nero, ±0,01 %, 63,5×12,7×63,5 mm
Codice catalogo 609-0210
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Conto alla rovescia da 99 minuti e 59 secondi in incrementi di un secondo.
- Cifre grandi (19 mm) leggibili da una distanza di 6 m
- Tre tasti grandi per un facile utilizzo
- Emissione dell'allarme acustico per 30 secondi con silenziamento automatico
- Memoria per ripristino del display all'ultimo tempo programmato per ripetere rapidamente test frequenti di routine
: Conformità a ISO/IEC 17025; accredito A2LA indicante la tracciabilità a standard NIST.
: con magnete, supporto ribaltabile, clip, batteria e certificato.
Documents
Specifiche
- Colore:nero
- Descrizione:Timer digitale, monocanale
- L×P×A:63,5×12,7×63,5 mm
- Accuratezza:±0,01 %