Guanti in lattice, Microflex® 63-864
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Questi guanti monouso sono più spessi dei guanti in lattice di classe media Ansell e forniscono protezione contro liquidi e prodotti chimici.
- Non sterili, non talcati
- Il design esclusivo impedisce strappi e lacerazioni
- La migliorata finitura antiscivolo sulle dita offre una presa sicura e affidabile di parti asciutte e bagnate
- Lo spessore del palmo soddisfa e supera gli standard di qualità
- Tassi di perforazione inferiori rispetto ai requisiti minimi standard previsti per i guanti in lattice di classe media
Ideali per l'uso in applicazioni automobilistiche, per attività di assemblaggio e ispezione, lavorazione di alimenti, manutenzione generica, verniciatura e irrorazione, applicazioni per la pulizia e manipolazione di parti asciutte e bagnate.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Approvati per il contatto con alimenti
Approvati per il contatto con alimenti
Specifications
- Catalog No:
- 112-4453
- 112-4454
- 112-4451
- 112-4450
- 112-4452
- Modello:
- 63-864
- 63-864
- 63-864
- 63-864
- 63-864
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- monouso
- Talcati/non talcati:
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Non talcati
- Tipo polsino:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
- Spessore palmo:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +