Guanti ESD resistenti alle sostanze chimiche, uvex rubiflex NB35A
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
Questi guanti per la protezione da sostanze chimiche estremamente leggeri e flessibili presentano una fodera in cotone interlock/carbonio e un rivestimento in gomma nitrilica (NBR).
- Buona resistenza a grasso, oli minerali e numerosi prodotti chimici
- Buone proprietà meccaniche
- Antistatici a norma EN 16350
- Elevato assorbimento di vapore acqueo grazie alla fodera in cotone
- Elevata flessibilità, leggeri
- Resistenza all'avanzamento di <10⁸ Ohm
Ideali per l'uso in ambienti in cui è necessaria la protezione ESD e dalle sostanze chimiche, ad esempio in negozi di vernici, nel settore dell'industria chimica e nell'industria automobilistica. Adatti anche per l'uso in aree a rischio di esplosione.
Certifications: EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
OEKO-Tex® Standard 100
OEKO-Tex® Standard 100
Specifications
- Catalog No:
- 112-4411
- UVEX60954/08
- 112-4410
- 112-4398
- UVEX60954/07
- 112-4412
- Modello:
- NB35A
- NB35A
- NB35A
- NB35A
- NB35A
- NB35A
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Cotone/carbonio
- Cotone/carbonio
- Cotone/carbonio
- Cotone/carbonio
- Cotone/carbonio
- Cotone/carbonio
- Finitura:
- Fully coated
- Fully coated
- Tipo polsino:
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Norma EN:
- EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
- EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
- EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
- EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
- EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
- EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
- Antistatico:
- +
- +
- +
- +
- +
- +