ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • EXL-125-1546U
  • EXL-125-0302U
  • EXL-125-1502U
  • EXL-125-0502U
  • EXL-125-1002U
  • EXL-125-2546U
  • EXL-125-1046U
  • EXL-125-1003U
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • Con endcapping:
  • Pressione max.:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Area superficiale:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • Codice USP:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard cartridges, ACE UHPLC guard holder may be required
Frequently Bought Together