Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 3 µm
: Avantor
Avantor® ACE® AQ columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Retains polar compounds in 100% aqueous mobile phase
- Unique C18 bonded phase with integral polar functionality
- Ideal for use with fast gradients due to its rapid re-equilibration properties and resistance to retention loss
- Wide range of particle sizes (3 to 10 µm) and complementary phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
- Catalog No:
- ACE-116-0101GD
- ACE-116-0301
- ACE-116-0103GD
- ACE-116-03005
- ACE-116-1002
- ACE-116-1003
- ACE-116-7502
- ACE-116-0546
- ACE-116-7503
- ACE-116-0503
- ACE-116-1202
- ACE-116-1004
- ACE-116-1046
- ACE-116-10005
- ACE-116-15005
- ACE-116-1503
- ACE-116-1504
- ACE-116-1501
- ACE-116-1502
- ACE-116-0202
- ACE-116-1204
- ACE-116-0502
- ACE-116-3502
- ACE-116-0501
- ACE-116-1546
- ACE-116-0302
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- 14,0%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- Range di pH:
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)