Avantor® ACE® C18-PFP, colonne HPLC, 3 µm
: Avantor
La fase Avantor® ACE® C18-PFP utilizza un legante appositamente sviluppato che combina una catena C18 con funzionalità completa del PFP. Ciò determina una fase che mantiene le caratteristiche idrofobiche, di stabilità e di basso spurgo delle fasi C18 principali, ma che offre ancora i meccanismi di ritenzione multipli di una fase PFP. Grazie alla funzionalità completa del pentafluorofenile, la fase Avantor® ACE® C18-PFP è ulteriormente raccomandata per separazioni che implicano composti aromatici alogenati, regioisomeri e per analiti con limiti di forma differenti. In acciaio inox.
- Base di silice disattivata ad altissima purezza con eccellente riproducibilità
- Ideali per un'ampia gamma di analiti con idrofobicità differente
- Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 2,0 a 10 µm) e fasi complementari
- Ancora più utili per analiti con legante π o gruppi donatori di elettroni o protoni
- Bassissimo rilascio per garantire la compatibilità LC-MS
pH massimo consigliato: 2,0 - 8,0
Pressione massima: 400 bar
: Method development and validation kits are available on request. Please contact [email protected].
- Catalog No:
- ACE-1110-1046
- ACE-1110-7546
- ACE11101546MVK
- ACE-1110-1004
- ACE11101503MVK
- ACE-1110-0103GD
- ACE-1110-1203
- ACE-1110-10005
- ACE-1110-1202
- ACE-1110-10003
- ACE-1110-1246
- ACE-1110-15003
- ACE-1110-1502
- ACE-1110-0501
- ACE-1110-0346
- ACE-1110-1546
- ACE-1110-0303
- ACE-1110-1504
- ACE-1110-0302
- ACE-1110-1503
- ACE-1110-0546
- ACE-1110-05003
- ACE-1110-0503
- ACE-1110-0502
- ACE-1110-1002
- ACE-1110-0501S
- ACE-1110-05005S
- ACE-1110-0101GD
- ACE-1110-1003
- ACE-1110-7503
- ACE-1110-7502
- ACE-1110-0102GD
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 400 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)