Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
These ultra inert Avantor® ACE® Phenyl columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Offers strong π-π interactions
- Ideal for analytes with π-bonding, electron withdrawing or delocalised groups
- Wide range of particle sizes available (2 µm, 3 µm, 5 µm and 10 µm) and complementary phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-125-3020
- ACE-125-0508
- ACE-125-2504
- ACE-125-1030
- ACE-125-1046
- ACE-125-1020
- ACE-125-7520
- ACE-125-0503
- ACE-125-1220
- ACE-125-0504
- ACE-125-0502
- ACE-125-0103GD
- ACE-125-2530
- ACE-125-0102GD
- ACE-125-2546
- ACE-125-2510
- ACE-125-0302
- ACE-125-2520
- ACE-125-0110GD
- ACE-125-3046
- ACE-125-3003
- ACE-125-3030
- ACE-125-3004
- ACE-125-1502
- ACE-125-1503
- ACE-125-0520
- ACE-125-1246
- ACETACE-125-3039
- ACETACE-125-1008E
- ACE-125-1008
- ACETACE-125-1539
- ACE-125-1003
- ACE-125-1530
- ACE-125-7530
- ACE-125-1546
- ACE-125-1510
- ACE-125-1002
- ACE-125-1520
- ACE-125-1504
- ACE-125-0530
- ACE-125-1508
- ACE-125-0546
- ACE-125-7504
- Carico di carbonio:
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- Con endcapping:
- Yes
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Yes
- Yes
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Yes
- Sì
- Yes
- Sì
- Yes
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11