Sistema di purificazione di acidi nucleici, KingFisher™ Duo Prime
736-0901
- Tipi di piastra:Piastra per microtitolazione 96 DW, piastra KingFisher Flex 24 DW o strip per eluizione (design speciale, formato 1×12)
- Descrizione:Purification system KingFisher™ Duo Prime
- Modello:KingFisher™ Duo Prime
- Interfaccia:USB
- Software interno:Space for ~200 protocols
- Tastiera/display:LCD colour display
- Efficienza raccolta particelle:≥95%
- Volume di preparazione:50 to 1000 µl (96 DW plate, 12-pin magnet head)
200 to 5000 µl (24 DW plate, 6-pin magnet head)
30 to 130 µl (elution strip, 12-pin magnet head) - Peso:17 kg
- L×P×A:400×460×340 mm
- Capacità (campioni/ciclo):Up to 12 (12-pin magnet head); Up to 6 (6-pin magnet head)
- Dimensione particelle magnetiche:~ >1 μm
- Conf:1
Il processatore a biglie magnetiche KingFisher™ Duo Prime è un sistema di purificazione compatto e versatile, ideale per i laboratori che richiedono la purificazione di acidi nucleici e facilmente convertibilie per l'utilizzo in proteomica e isolamento cellulare. Offre un'eccellente riproducibilità con tempi di lavoro manuale minimi e un ingombro ridotto nel laboratorio. Grazie al design con aste magnetiche intercambiabili, il KingFisher™ Duo Prime supporta campioni con volumi ridotti (10 - 50 µl) o elevati (300 - 500 µl).
- Facile installazione (pronto per l'uso in non più di 10 minuti)
- Configurazione flessibile con testate magnetiche a 6 e 12 pin per la processazione di numeri e volumi di campioni diversi
- Lampada UV da 8 W incorporata per una decontaminazione semplice ed efficace
- Software Thermo Scientific™ BindIt™ per il controllo dello strumento programmabile e, consente inoltre la modifica, la creazione, consente inoltre il caricamento di protocolli (compatibile con Windows® 7 e 8)
- Possibilità di caricare i protocolli nuovi o modificati con una chiavetta USB