ContactUsLinkComponent
Gas detection tubes for toluene
 :  Dräger
undefined
Gas detection tubes for toluene
 :  Dräger
  • Catalog No:
  • 118-0315
  • 118-0316
  • 118-0313
  • Modello:
  • Toluene 50/a
  • Toluene 100/a
  • Toluene 5/b
  • Modifica del colore:
  • White to brown
  • White to brown violet
  • White to pale brown
  • Umidità:
  • 5 - 12 mg/l H₂O
  • ≤ 30 mg/l H₂O
  • ≤ 20 mg/l H₂O
  • Tempo di misurazione:
  • 1,5 minutes
  • 1,5 minutes
  • 2/10 minutes
  • N. di corse:
  • 5
  • 10
  • 2/10
  • Deviazione standard:
  • ±10 - 15 %
  • ±10 - 15 %
  • ±10 - 15 %
  • Gamma standard:
  • 50 - 400 ppm
  • 100 - 1800 ppm
  • 50 - 300 / 5 - 80 ppm
  • Range di temperatura:
  • 0…30 °C
  • 0…40 °C
  • 2…40 °C
Frequently Bought Together