Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
These ultra inert Avantor® ACE® Phenyl columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Offers strong π-π interactions
- Ideal for analytes with π-bonding, electron withdrawing or delocalised groups
- Wide range of particle sizes available (2 µm, 3 µm, 5 µm and 10 µm) and complementary phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-115-0103GD
- ACE-115-0102GD
- ACE-115-0502
- ACE-115-0503
- ACE-115-05003
- ACETACE1151503AZTI
- ACE-115-1046
- ACETACE-115-1539
- ACE-115-7546
- ACE-115-1504
- ACE-115-1003
- ACE-115-1546
- ACE-115-1002
- ACE-115-0546
- ACE-115-1503
- ACE-115-1502
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 1000 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 1000 bar
- 400 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 400 bar
- 400 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard holders and accessories
Product Information
Frequently Bought Together