VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C18 columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (1,7 to 5 µm) and complementary phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
- Catalog No:
- EXL-111-1046U
- EXL-111-2503U
- EXL-111-1003U
- EXL-111-2502U
- EXL-111-0546U
- EXL-111-1002U
- EXL-111-0503U
- EXL-111-1246U
- EXL-111-7546U
- EXL-111-0302U
- EXL-111-7503U
- EXL-111-2546U
- EXL-111-0502U
- EXL-111-3546U
- EXL-111-3502U
- EXL-111-1502U
- EXL-111-1546U
- EXL-111-1503U
- Carico di carbonio:
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1