VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C18 columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Ideal for a wide range of analytes differing in hydrophobicity
- Wide range of particle sizes (1,7 to 5 µm) and complementary phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
- Catalog No:
- EXL-101-3502U
- ACE-1P1-GD2U
- EXL-101-1002U
- EXL-101-7503U
- EXL-101-1203U
- EXL-101-7546U
- EXL-101-0302U
- EXL-101-1246U
- EXL-101-0303U
- EXL-101-0346U
- EXL-101-0502U
- EXL-101-1503U
- EXL-101-1003U
- EXL-101-0503U
- EXL-101-1546U
- EXL-101-0546U
- EXL-101-1046U
- EXL-101-7502U
- ACE-1P1-GD4U
- EXL-101-0202U
- EXL-101-1502U
- Carico di carbonio:
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1