Avantor® ACE® C18, colonne HPLC, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Le colonne Avantor® ACE® C18 garantiscono un'elevata riproducibilità e durata utile. Queste colonne sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e granulometrie delle particelle, da capillari a preparative.
- Base di silice disattivata ad altissima purezza con eccellente riproducibilità
- Ideali per un'ampia gamma di analiti con idrofobicità differente
- Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 3, 5 e 10 µm) e fasi complementari
- I kit di convalida del metodo contengono tre lotti diversi della stessa fase - disponibili su richiesta
Queste colonne sono progettate per un'ampia gamma di applicazioni cromatografiche, per garantire prestazioni eccellenti con molecole acide, basiche e neutre.
Delivery:
Specifications
- Catalog No:
- ACE-121-1046
- ACE-121-1539
- ACE-121-1030
- ACE-121-1000075
- ACE-121-1010
- ACE-121-3546
- ACE-121-1020
- ACE-121-1004
- ACE-121-3504
- ACE-121-1008
- ACE-121-1002
- ACE-121-1003
- ACETACE-121-2539
- ACE-121-0546
- ACE-121-7546
- ACE-121-7520
- ACE-121-7502
- ACE1212546MVK
- ACE-121-2046
- ACE-121-2004
- ACE-121-1503
- ACE-121-1504
- ACE-121-1502
- ACE-121-2002
- ACE-121-1246
- ACE-121-0104GD
- ACE-121-1220
- ACE-121-1204
- ACE-121-1203
- ACE-121-0102GD
- ACE-121-0101GD
- ACE-121-25005
- ACE-121-0120GD
- ACE-121-0246
- ACE-121-2546
- ACE-121-1546
- ACE-121-1520
- ACE-121-1530
- ACE-121-1508
- ACE-121-1510
- ACE-121-7530
- ACE-121-0202
- ACE-121-0203
- ACE-121-3039
- ACE-121-3020
- ACE-121-3002
- ACE-121-2546P
- ACE-121-1008E
- ACE-121-3046
- ACE-121-0110GD
- ACE-121-3030
- ACE-121-0520
- ACE-121-0530
- ACE-121-0504
- ACE-121-2502
- ACE-121-2503
- ACE-121-0502
- ACE-121-0503
- ACE-121-0103GD
- ACE-121-0346
- ACE-121-0302
- ACE-121-12003
- ACE-121-3004
- ACE-121-2530
- ACE-121-2510
- ACE-121-2520
- ACE-121-2504
- ACE-121-0510
- ACE-121-2508
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- 15,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Yes
- Yes
- Yes
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Pressione max.:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot NumberAvantor® ACE® HPLC and UHPLC Columns
Product Literature
TDS Avantor ACE® HPLC and UHPLC Columns
Product specification
Guard holders and accessories
Product Information
Frequently Bought Together