Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Nome del fornitore:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Nome del fornitore:  Aesculap
Certificates
Gouges, Aesculap®
58 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Larghezza
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Gouge
    -
    4 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    6 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    8 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    10 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    -
    12 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Alexander
    7 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 1 ST
       SFr. 153.00
  • Gouge
    Alexander
    9 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Alexander
    11 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    5 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    7 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    10 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    15 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    20 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    25 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer
    30 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    4 mm
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    6 mm
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    8 mm
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    10 mm
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lexer-Mini
    12 mm
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lucas
    3 mm
    160 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Lucas
    5 mm
    160 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Mannerfelt
    3 mm
    155 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    3 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 1 ST
       SFr. 110.00
  • Gouge
    Partsch
    3 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    4 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce
  • Gouge
    Partsch
    4 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    5 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    5 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    6 mm
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Partsch
    6 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 127.00
    SFr. 127.00
    1 * 1 ST
       SFr. 127.00
  • Gouge
    Partsch
    7 mm
    170 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    10 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    12 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    15 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    20 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Gouge
    Stille
    25 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL420R
    Gouge for removing broken screws
    Gouge for removing broken screws
    Lexer
    9 mm
    220 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL701R
    Gouge for scoliose operating
    Gouge for scoliose operating
    Zielke
    5,5 mm
    230 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL702R
    Gouge for scoliose operating
    Gouge for scoliose operating
    Zielke
    9 mm
    230 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL583R
    Gouge for taking grafts fro the ribs
    Gouge for taking grafts fro the ribs
    Walter
    10 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL585R
    Gouge for taking grafts fro the ribs
    Gouge for taking grafts fro the ribs
    Walter
    15 mm
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND121R
    Gouge, inclined backward
    Gouge, inclined backward
    Wagner
    9 mm
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND123R
    Gouge, inclined backward
    Gouge, inclined backward
    Wagner
    15 mm
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND120R
    Gouge, inclined forward
    Gouge, inclined forward
    Wagner
    9 mm
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND122R
    Gouge, inclined forward
    Gouge, inclined forward
    Wagner
    15 mm
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND124R
    Gouge, straight
    Gouge, straight
    Wagner
    9 mm
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND125R
    Gouge, straight
    Gouge, straight
    Wagner
    15 mm
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCOL316R
    Gouge, round cutting
    Gouge, round cutting
    Freer
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL437R
    Lamina gouge, cranked
    Lamina gouge, cranked
    Capener
    6 mm
    235 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL438R
    Lamina gouge, cranked
    Lamina gouge, cranked
    Capener
    8 mm
    235 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL439R
    Lamina gouge, cranked
    Lamina gouge, cranked
    Capener
    11 mm
    235 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL440R
    Lamina gouge, cranked
    Lamina gouge, cranked
    Capener
    16 mm
    235 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL441R
    Spongiosa gouge
    Spongiosa gouge
    -
    5 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL443R
    Spongiosa gouge
    Spongiosa gouge
    -
    10 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL445R
    Spongiosa gouge
    Spongiosa gouge
    -
    15 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCFL423R
    Spongiosa gouge
    Spongiosa gouge
    Lexer
    10 mm
    280 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • AESCND118R
    Swan neck gouge, double curved
    Swan neck gouge, double curved
    -
    25 mm
    290 mm