- Capacità:18 L
- Descrizione:Autoclave verticale da banco, Multicontrol 2
- Seq:01
- Modello:Multicrontrol 2
- Elettrico:230 V
- Temperatura massima:20...140 °C, adjustable (max. sterilisation temperature)
- Pressione di esercizio massima:2,7 bar
- PxA est.:400×600 mm
- Potenza riscaldante:1300 W
- Ø×A interne:260×350 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 316L
- Peso:9,5 kg
- L×P×A est.:44,5×30×53,5 cm
- Conf:1
I modelli MultiControl 2 e MultiControl 2 Touch CertoClav rappresentano l’ultima generazione dei comprovati controller per autoclave MultiControl. Applicazioni: sterilizzazione di strumenti compatti anche in confezione semplice, liquidi (terreni di coltura), flaconi, attrezzature e rifiuti.
- Con MultiControl, l’autoclave è programmabile dall'utente
- Programmi di sterilizzazione standard preinstallati
- Connessione USB e porta per RS232 per stampante
- Possibilità di eseguire cicli a lungo termine
- Temperatura selezionabile dall'utente da temperatura ambiente fino a 140 °C (manometro fino a 2,7 bar / 39,2 psi)
- Ciclo di processo automatico e rilevamento di anomalie indipendente
- Indicatore di avanzamento
- Manometro di precisione
- Rubinetto automatico di rilascio del vapore
Multicontrol 2: autoclave elettronica con documentazione PC/stampante
L’unità controller dispone di una porta per la stampante e di una porta USB per il collegamento al PC
Versione base del software per PC per il monitoraggio dei dati inclusa (per funzioni di programmazione avanzate è richiesta la licenza professionale)
MultiControl 2 Touch: autoclave elettronica con documentazione PC/stampante
Con touchscreen da 7” ad alta risoluzione con controlli intuitivi
Collegamento a CertoCloud per la gestione dei dati di processo
In alternativa, tramite la porta USB, i dati di processo possono essere visualizzati su un PC con Windows (è necessaria una licenza separata)