Orders LinkContactUsLinkComponent
NBB®-A, Agar
NBB®-A, Agar
NBB®-agar (NBB®-A), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Codice catalogo 710-0740
Nome del fornitore:   DOEHLER GROUP
NBB®-A, Agar
Codice catalogo 710-0740
Nome del fornitore:  DOEHLER GROUP
Numero CAS:  
NBB®-A, Agar
NBB®-A, Agar
NBB®-agar (NBB®-A), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Numero CAS:  
Price
SFr. 200.00
Log in per disponibilità
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Agar selettivo per l'isolamento, la coltura e il rilevamento quantitativo di microrganismi che alterano la birra. Con il marchio NBB®, Döhler offre terreni di coltura innovativi per il rilevamento rapido e affidabile di microrganismi che alterano le bevande, come Lactobacilli, Pectinatus e Megasphaera, in tutti i campioni nei birrifici, nonché per il settore vinicolo. NBB®-A è un terreno agar solido per la colata su piastre di agar dopo la semplice liquefazione
  • Tempo di preparazione ridotto grazie alla liquefazione diretta nel flacone
  • Possibilità di uso per procedure di filtrazione su membrana, colata su piastra e striscio, nonché per la raccolta di microrganismi trasportati dall'aria
  • Screening visivo semplice grazie all'indicatore che vira dal rosso al giallo
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    9
  • Standard:
    -
  • Descrizione:
    NBB®-agar (NBB®-A), 250 ml
  • Riempimento:
    250 ml