Orders LinkContactUsLinkComponent
NBB®-C, brodo concentrato
NBB®-C, brodo concentrato
NBB®-concentrate (NBB®-C), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Codice catalogo 710-0851
Nome del fornitore:   DOEHLER GROUP
NBB®-C, brodo concentrato
Codice catalogo 710-0851
Nome del fornitore:  DOEHLER GROUP
Numero CAS:  
NBB®-C, brodo concentrato
NBB®-C, brodo concentrato
NBB®-concentrate (NBB®-C), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Numero CAS:  
Price
SFr. 217.00
Log in per disponibilità
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Terreno liquido selettivo concentrato per un rapido rilevamento di tracce nella birra non filtrata. Con il marchio NBB®, Döhler offre terreni di coltura innovativi per il rilevamento rapido e affidabile di microrganismi che alterano le bevande, come Lactobacilli, Pectinatus e Megasphaera, in tutti i campioni nei birrifici, nonché per il settore vinicolo. NBB®-C è un terreno di coltura liquido con selettività potenziata grazie all'aggiunta di campioni di birra torbidi con lievito.
  • È sufficiente aggiungerlo al campione di birra per l'analisi
  • Ispezione microscopica finale, senza verifica dell'indicatore
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    9
  • Standard:
    -
  • Descrizione:
    NBB®-concentrate (NBB®-C), 250 ml
  • Riempimento:
    250 ml