Orders LinkContactUsLinkComponent
NBB®-B-AM, brodo
NBB®-B-AM, brodo
NBB®-broth-enrichment-medium (NBB®-B-AM), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Codice catalogo 710-0738
Nome del fornitore:   DOEHLER GROUP
NBB®-B-AM, brodo
Codice catalogo 710-0738
Nome del fornitore:  DOEHLER GROUP
Numero CAS:  
NBB®-B-AM, brodo
NBB®-B-AM, brodo
NBB®-broth-enrichment-medium (NBB®-B-AM), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Numero CAS:  
Price
198.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Terreno di coltura per il rilevamento qualitativo di microrganismi indicatori mediante campionamento con tamponi sterili nel contesto del monitoraggio microbiologico delle strutture. Con il marchio NBB®, Döhler offre terreni di coltura innovativi per il rilevamento rapido e affidabile di microrganismi che alterano le bevande, come Lactobacilli, Pectinatus e Megasphaera, in tutti i campioni nei birrifici, nonché per il settore vinicolo. NBB®-B-AM è un terreni di coltura liquido per il rilevamento di microrganismi indicatori di biopellicole.
  • Monitoraggio semplice dell'igiene per analisi e andamento dei punti deboli
  • Campionamento mediante tamponi per striscio nei punti critici nel processo di produzione
  • Uso diretto di terreno liquido
  • Screening visivo semplice, grazie all'indicatore che vira dal rosso al giallo
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    9
  • Standard:
    -
  • Descrizione:
    NBB®-broth-enrichment-medium (NBB®-B-AM), 250 ml
  • Riempimento:
    250 ml