Guaiacol Detection Kit
Catalog # 710-0751
Supplier: DOEHLER GROUP
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:40 Tests
- Standard:Metodo IFU n. 12
- Descrizione:Guaiacol-detection- kit
- Riempimento:-
Specifications
About this item
Kit enzimatico per il rilevamento di Alicyclobacillus che altera il sapore. Guaiacol Detection Kit consente il rilevamento affidabile e sensibile di Alicyclobacilli produttori di guaiacolo. In presenza dei batteri che lo producono, il guaiacolo nel kit, da trasparente a leggermente giallo, si trasforma in tetraguaiacolo complesso, marroncino e chiaramente visibile, grazie all'enzima perossidasi del kit di rilevamento.
- Kit di rilevamento completo con brodo BAT in provette e soluzioni standard di guaiacolo
- Analisi visiva semplice senza ulteriori attrezzature tecniche