Orders LinkContactUsLinkComponent
NBB®-B, brodo
NBB®-B, brodo
NBB®-broth (NBB®-B), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Codice catalogo 710-0741
Nome del fornitore:   DOEHLER GROUP
NBB®-B, brodo
Codice catalogo 710-0741
Nome del fornitore:  DOEHLER GROUP
Numero CAS:  
NBB®-B, brodo
NBB®-B, brodo
NBB®-broth (NBB®-B), 250 ml, -, 250 ml, Bottle, 9
Numero CAS:  
Price
SFr. 198.00
Log in per disponibilità
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Terreno liquido selettivo per un rapido rilevamento di tracce nella coltura di lieviti. Con il marchio NBB®, Döhler offre terreni di coltura innovativi per il rilevamento rapido e affidabile di microrganismi che alterano le bevande, come Lactobacilli, Pectinatus e Megasphaera, in tutti i campioni nei birrifici, nonché per il settore vinicolo. NBB®-B è un terreno di coltura liquido con colorante indicatore destinato al rilevamento di microrganismi che alterano la birra nei campioni di lievito o all'uso come terreno di arricchimento.
  • Uso diretto di terreno liquido
  • Screening visivo semplice, grazie all'indicatore che vira dal rosso al giallo
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    9
  • Standard:
    -
  • Descrizione:
    NBB®-broth (NBB®-B), 250 ml
  • Riempimento:
    250 ml
Specifiche