Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar nutritivo (DEV)
Agar DEV, -, 250 ml, Bottle, 9
Codice catalogo 710-0747
Nome del fornitore:   DOEHLER GROUP
Agar nutritivo (DEV)
Codice catalogo 710-0747
Nome del fornitore:  DOEHLER GROUP
Numero CAS:  
Agar nutritivo (DEV)
Agar nutritivo (DEV)
Agar DEV, -, 250 ml, Bottle, 9
Numero CAS:  
Price
SFr. 62.90
Log in per disponibilità
1 * 9 ST
Product Details & Documents
Agar complesso per l'enumerazione del totale conta in piastra, ad esempio in acqua, secondo DEV (Deutsche Einheitsverfahren, standard tedesco pubblicato da DIN). L'agar nutritivo a norma DEV è adatto per la coltura e la determinazione della carica batterica totale di batteri con esigenze nutritive medie in acqua e alimenti. Soddisfa i requisiti § 35 LMBG, DEV (metodo standard tedesco) e DIN 38411. L'agar nutritivo a norma DEV è adatto per le analisi qualitative e quantitative di:
• acqua potabile
• acqua di fonte
• acqua da tavola e minerale
• acqua di pozzo
• acqua di lavaggio
• alimenti
  • Pronto all'uso: può essere liquefatto direttamente nel flacone
  • Applicabilità universale: terreno di coltura base per filtrazione su membrana, colata su piastra e striscio
  • Risultati affidabili dopo 1-2 giorni: rilevamento rapido per la determinazione della conta microbica totale
It meets the requirements of § 35 LMBG, the DEV – German standard method – and DIN 38411. The nutrient agar in accordance with DEV is suitable for your quantitative and qualitative analysis of:
• drinking water
• spring water
• table and mineral water
• well water
• rinse water
• food
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    9
  • Standard:
    -
  • Descrizione:
    Agar DEV
  • Riempimento:
    250 ml