Avantor® ACE®, colonne HPLC, kit sviluppo metodi bioanalitici 300 Å, 3 µm
Nome del fornitore: Avantor
Certificati
Informazioni su questo articolo
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) are designed to maximise selectivity, offering a powerful and reliable approach to UHPLC/HPLC method development. Based upon an ultra-inert, high efficiency silica, Avantor® ACE® phases incorporate the latest developments in LC stationary phase design, providing chromatographers with more choices for alternative selectivity, without compromising stability or robustness.
- Opzioni di kit bimolecolari e con fase stazionaria solida porosa
- Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 1,7 a 5 µm) e fasi complementari
- Colonne da microbore (0,5 mm) ad analitiche (4,6 mm) in un'ampia gamma di lunghezze
- Ideali per lo sviluppo di metodi
- Compatibili con i sistemi LC di tutti i marchi
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Delivery: i kit per sviluppo di metodi Avantor® ACE® Extended contengono colonne in acciaio inox Avantor® ACE® C18-300, Avantor® ACE® C4-300 e Avantor® ACE® Phenyl-300.
Specifiche
- Catalog No:
- MDKB-3-1002
- MDKB-3-0502
- MDKB-3-1003
- MDKB-3-0503
- MDKB-3-1046
- MDKB-3-0546
- MDKB-3-1502
- MDKB-3-1503
- MDKB-3-1546
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Pressione max.:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- Range di pH:
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together