Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 4 b
Informazioni su questo articolo
These smooth filter papers are made of refined pulp and linters with more than 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter papers is between 0,1 and 0,15%.
They are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a centre hole for technical applications. Grades with a wet burst resistance >30 kPa are referred to as wet-strengthened and are therefore suitable for pressure or vacuum filtration.
Medium fast rate of filtration. Used for general laboratory filtration; essential oils; emulsions; essences; vinegar; extracts; yeasts; salt solutions; spirits; tinctures; water.
20 varianti
Product Details & Documents
These smooth filter papers are made of refined pulp and linters with more than 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter papers is between 0,1 and 0,15%.
They are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a centre hole for technical applications. Grades with a wet burst resistance >30 kPa are referred to as wet-strengthened and are therefore suitable for pressure or vacuum filtration.
Medium fast rate of filtration. Used for general laboratory filtration; essential oils; emulsions; essences; vinegar; extracts; yeasts; salt solutions; spirits; tinctures; water.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- SARTFT-3-309-055
- SARTFT-3-309-090
- SARTFT-3-309-110
- SARTFT-3-309-125
- SARTFT-3-309-150
- SARTFT-3-309-185
- SARTFT-3-309-240
- SARTFT-3-309-270
- SARTFT-3-309-320
- SARTFT-3-309-385
- 515-1621
- SARTFT-4-309-090
- 515-1579
- SARTFT-4-309-150
- 515-1650
- 515-1651
- 515-1652
- SARTFT-4-309-300
- 515-1653
- SARTFT-4-309-385
- Grado:
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- 4 b
- Peso:
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- 75 g/m²
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Spessore:
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- Ritenzione delle particelle:
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- 8 - 12 µm
- Velocità di filtrazione:
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- 22 s
- Resistenza allo strappo da bagnato:
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- 30 kPa
- Certificazione ambientale:
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
Specifiche
Product Family Options
Plain filters
Informazioni sul prodotto
- GradoTagliaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-055Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-090Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-110Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-125Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-150Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-185Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-240Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-270Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-320Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-309-385Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1621Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto
Folded filters
Informazioni sul prodotto
- GradoTagliaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-309-090Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1579Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-309-150Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1650Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1651Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1652Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-309-300Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1653Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-309-385Grado4 bPeso75 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,15 mmRitenzione delle particelle8 - 12 µmVelocità di filtrazione22 sResistenza allo strappo da bagnato30 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto