Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade C 140
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Sartorius
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade C 140
Nome del fornitore:  Sartorius
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade C 140
5 varianti
Product Details & Documents
These smooth filter papers are made of refined pulp and linters with more than 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter papers is between 0,1 and 0,15%.
They are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a centre hole for technical applications. Grades with a wet burst resistance >30 kPa are referred to as wet-strengthened and are therefore suitable for pressure or vacuum filtration.
Medium fast rate of filtration.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • SARTFT-3-356-090
  • SARTFT-4-356-110
  • SARTFT-4-356-150
  • SARTFT-4-356-185
  • SARTFT-4-356-240
  • Grado:
  • C 140
  • C 140
  • C 140
  • C 140
  • C 140
  • Peso:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Spessore:
  • 0,30 mm
  • 0,30 mm
  • 0,30 mm
  • 0,30 mm
  • 0,30 mm
  • Ritenzione delle particelle:
  • 7 - 11 µm
  • 7 - 11 µm
  • 7 - 11 µm
  • 7 - 11 µm
  • 7 - 11 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 20 s
  • 20 s
  • 20 s
  • 20 s
  • 20 s
  • Resistenza allo strappo da bagnato:
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • >50 kPa
  • Certificazione ambientale:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specifiche
Product Family Options
Plain filters
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • C 140
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 41.90 SFr.
    41.90 SFr.
    1 * 50 ST
       41.90 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-3-356-090
    Grado
    C 140
    Peso
    140 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,30 mm
    Ritenzione delle particelle
    7 - 11 µm
    Velocità di filtrazione
    20 s
    Resistenza allo strappo da bagnato
    >50 kPa
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
Folded filters
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • C 140
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 314.00 SFr.
    314.00 SFr.
    1 * 100 ST
       314.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-356-110
    Grado
    C 140
    Peso
    140 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,30 mm
    Ritenzione delle particelle
    7 - 11 µm
    Velocità di filtrazione
    20 s
    Resistenza allo strappo da bagnato
    >50 kPa
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • C 140
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 407.00 SFr.
    407.00 SFr.
    1 * 100 ST
       407.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-356-150
    Grado
    C 140
    Peso
    140 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,30 mm
    Ritenzione delle particelle
    7 - 11 µm
    Velocità di filtrazione
    20 s
    Resistenza allo strappo da bagnato
    >50 kPa
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • C 140
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 451.00 SFr.
    451.00 SFr.
    1 * 100 ST
       451.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-356-185
    Grado
    C 140
    Peso
    140 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,30 mm
    Ritenzione delle particelle
    7 - 11 µm
    Velocità di filtrazione
    20 s
    Resistenza allo strappo da bagnato
    >50 kPa
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto
  • C 140
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 515.00 SFr.
    515.00 SFr.
    1 * 100 ST
       515.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SARTFT-4-356-240
    Grado
    C 140
    Peso
    140 g/m²
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Spessore
    0,30 mm
    Ritenzione delle particelle
    7 - 11 µm
    Velocità di filtrazione
    20 s
    Resistenza allo strappo da bagnato
    >50 kPa
    Certificazione ambientale
    Renewable Energy Certificate
      Produzione a basso impatto