Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 3 w
Informazioni su questo articolo
These smooth filter papers are made of refined pulp and linters with more than 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter papers is between 0,1 and 0,15%.
They are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a centre hole for technical applications. Grades with a wet burst resistance >30 kPa are referred to as wet-strengthened and are therefore suitable for pressure or vacuum filtration.
Medium fast rate of filtration. Used for boric acid solution; essences; hair tonics; eau de cologne; tinctures.
18 varianti
Product Details & Documents
These smooth filter papers are made of refined pulp and linters with more than 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter papers is between 0,1 and 0,15%.
They are used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a centre hole for technical applications. Grades with a wet burst resistance >30 kPa are referred to as wet-strengthened and are therefore suitable for pressure or vacuum filtration.
Medium fast rate of filtration. Used for boric acid solution; essences; hair tonics; eau de cologne; tinctures.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- SARTFT-3-308-055
- SARTFT-3-308-070
- SARTFT-3-308-090
- SARTFT-3-308-110
- SARTFT-3-308-125
- SARTFT-3-308-150
- SARTFT-3-308-185
- SARTFT-3-308-240
- SARTFT-3-308-270
- SARTFT-3-308-320
- 515-1620
- SARTFT-4-308-110
- SARTFT-4-308-125
- SARTFT-4-308-150
- SARTFT-4-308-185
- SARTFT-4-308-240
- SARTFT-4-308-270
- SARTFT-4-308-320
- Grado:
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- 3 w
- Peso:
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Spessore:
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- 0,14 mm
- Ritenzione delle particelle:
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- 9 - 13 µm
- Velocità di filtrazione:
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- 15 s
- Resistenza allo strappo da bagnato:
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- 15 kPa
- Certificazione ambientale:
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
- Renewable Energy Certificate
Specifiche
Product Family Options
Plain filters
Informazioni sul prodotto
- GradoTagliaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-055Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-070Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-090Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-110Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-125Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-150Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-185Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-240Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-270Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-3-308-320Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.515-1620Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto
Folded filters
Informazioni sul prodotto
- GradoTagliaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-110Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-125Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-150Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-185Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-240Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-270Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.SARTFT-4-308-320Grado3 wPeso65 g/m²Environmentally PreferableProduzione a basso impattoSpessore0,14 mmRitenzione delle particelle9 - 13 µmVelocità di filtrazione15 sResistenza allo strappo da bagnato15 kPaCertificazione ambientaleRenewable Energy CertificateProduzione a basso impatto