Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-5
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Certificates
About this item
MN GF-5 is a binder-free glass fibre filter paper with excellent retention of fine particles. It is often used in combination with membranes to protect the membrane from clogging.
- Suitable for membrane protection
Specifications
- Catalog No:
- MANA4150045
- MANA415005
- MANA415007
- MANA415009
- MANA415011
- MANA415012
- MANA415015
- MANA415018
- MANA415024
- MANA415027
- MANA4150025
- MANA4150037
- Peso:
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- 85 g/m²
- Spessore:
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- 0,4 mm
- Ritenzione delle particelle:
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- 0,4 μm
- Velocità di filtrazione:
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- 80 s (air)
- Temperatura massima:
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C
- 500 °C