I kit per sviluppo di metodi (MDK) Avantor® ACE® sono ideati per assicurare la massima selettività, offrendo un approccio potente e affidabile allo sviluppo di metodi per UHPLC/HPLC. Le fasi Avantor® ACE® a base di silice ultra-inerte ad alta efficienza incorporano gli sviluppi più recenti nel design per LC a fase stazionaria, offrendo ai cromatografi una maggiore scelta di selettività alternative senza compromettere stabilità o robustezza.
- Opzioni di kit bimolecolari e con fase stazionaria solida porosa
- Ampia gamma di dimensioni delle particelle (da 1,7 a 5 µm) e fasi complementari
- Colonne da microbore (0,5 mm) ad analitiche (4,6 mm) in un'ampia gamma di lunghezze
- Ideali per lo sviluppo di metodi
- Compatibili con i sistemi LC di tutti i marchi
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0 (1,5 to 11,5 for SuperC18).
Max. pressure: 1000 bar.
- Catalog No:
- MDKE-3-1503U
- MDKE-3-0502U
- MDKE-3-1546U
- MDKE-3-0503U
- MDKE-3-2502U
- MDKE-3-0546U
- MDKE-3-1002U
- MDKE-3-2503U
- MDKE-3-2546U
- MDKE-3-1003U
- MDKE-3-1046U
- MDKE-3-1502U
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)