Orders LinkContactUsLinkComponent
DLW syringes
DLW syringes
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
DLW syringes
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
DLW syringes
2 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Lunghezza
    Ø est
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • DLW syringe
    100 µl
    60 mm
    7,7 mm
    Thread 1/4 - 28 UNF
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HEWLG4277-80122
    Replacement plunger for DLW syringe
    Replacement plunger for DLW syringe
    -
    - mm
    -