Frocks
bianco, XL
Codice catalogo MAKA4574702
Nome del fornitore: MUTEXIL
Vai a
Product Details & Documents
Disposable non woven frocks with collar. Suitable for use in industrial and food environments.
- With zip closure
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Cat. No.:MAKA4574702
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Food
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip